5-Oxo-1-[(1R)-1-phenylethyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32581-1G OR32581-5G
APOSOR32581-1GEA 205 EUR InStock
APOSOR32581-1G APOSOR32581-5G
5-Oxo-1-[(1R)-1-phenylethyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
5-Oxo-1-[(1R)-1-phenylethyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690908
Numéro CAS: 915302-94-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité