4-Oxo-1-(propan-2-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32639-1G
APOSOR32639-1GEA 614 EUR InStock
APOSOR32639-1G
4-Oxo-1-(propan-2-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid 97%
4-Oxo-1-(propan-2-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₃NO₃
MW: 231,247 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01315709
Numéro CAS: 53977-47-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité