4-Méthyl-2-quinoléinol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Lepidinol, 4-Methylquinolin-2-ol, 2-Hydroxy-4-methylquinoline
OR32653-100G OR32653-25G OR32653-5G
APOSOR32653-100GEA 213 EUR InStock
APOSOR32653-100G APOSOR32653-25G APOSOR32653-5G
4-Méthyl-2-quinoléinol 95%
4-Méthyl-2-quinoléinol
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,185 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006745
Numéro CAS: 84909-43-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité