5-Bromo-3-furoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromofuran-3-carboxylic acid, 2-Bromo-4-carboxyfuran
OR3279-1G OR3279-500MG OR3279-5G
APOSOR3279-1GEA 48 EUR InStock
APOSOR3279-1G APOSOR3279-500MG APOSOR3279-5G
5-Bromo-3-furoic acid
5-Bromo-3-furoic acid
Formule: C₅H₃BrO₃
MW: 190,98 g/mol
Point de fusion: 130…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669547
Numéro CAS: 58832-36-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité