N,N'-bis(4-Methylphenyl)propanediamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32959-1G OR32959-5G
APOSOR32959-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR32959-1G APOSOR32959-5G
N,N'-bis(4-Methylphenyl)propanediamide 95%
N,N'-bis(4-Methylphenyl)propanediamide
Formule: C₁₇H₁₈N₂O₂
MW: 282,337 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00419232
Numéro CAS: 5469-94-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité