1-(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33010-1G OR33010-5G
APOSOR33010-1GEA 205 EUR InStock
APOSOR33010-1G APOSOR33010-5G
1-(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one 95%
1-(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one
Formule: C₁₂H₁₁NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01871613
Numéro CAS: 7520-94-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité