(2S)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR33656-1G OR33656-250MG
APOSOR33656-1GEA 766 EUR InStock
APOSOR33656-1G APOSOR33656-250MG
(2S)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
(2S)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₈H₉IN₂
MW: 260,075 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2366997-19-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité