2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR33669-1G OR33669-5G
APOSOR33669-1GEA 473 EUR InStock
APOSOR33669-1G APOSOR33669-5G
2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine 95%
2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine
Formule: C₉H₂₁N₃
MW: 171,283 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06751854
Numéro CAS: 84725-48-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité