L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3-Bromo-2-hydrazinopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-2-hydrazinylpyridine
OR33675-1G OR33675-5G OR33675-25G
APOSOR33675-1GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR33675-1G APOSOR33675-5G APOSOR33675-25G
3-Bromo-2-hydrazinopyridine
3-Bromo-2-hydrazinopyridine
Formule: C₅H₆BrN₃
MW: 188.025 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00490113
Numéro CAS: 54231-41-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité