4-Bromo-N,N-dimethylbenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)-N,N-dimethylmethanamine, 1-(4-Bromophenyl)-N,N-dimethylmethylamine
OR3370-10G OR3370-1G OR3370-5G
APOSOR3370-10GEA 270 EUR InStock
APOSOR3370-10G APOSOR3370-1G APOSOR3370-5G
4-Bromo-N,N-dimethylbenzylamine 98%
4-Bromo-N,N-dimethylbenzylamine
Formule: C₉H₁₂BrN
MW: 214,102 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00032473
Numéro CAS: 6274-57-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité