3-Hydrazinobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3388-5G OR3388-100G OR3388-25G
APOSOR3388-5GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR3388-5G APOSOR3388-100G APOSOR3388-25G
3-Hydrazinobenzonitrile
3-Hydrazinobenzonitrile
Formule: C₇H₇N₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03030048
Numéro CAS: 17672-26-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité