2-Chloro-1-naphthol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR34495-1G OR34495-250MG OR34495-5G
APOSOR34495-1GEA 477 EUR InStock
APOSOR34495-1G APOSOR34495-250MG APOSOR34495-5G
2-Chloro-1-naphthol 97%
2-Chloro-1-naphthol
Formule: C₁₀H₇ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18415868
Numéro CAS: 606-40-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité