4-(2-Hydroxyethyl)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR345096-1G OR345096-5G
APOSOR345096-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR345096-1G APOSOR345096-5G
4-(2-Hydroxyethyl)benzoic acid 95%
4-(2-Hydroxyethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,174 g/mol
Point de fusion: 122…129 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02114379
Numéro CAS: 46112-46-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité