2,6-Dibromo-4-methoxypyridine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR345215-1G OR345215-5G
APOSOR345215-1GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR345215-1G APOSOR345215-5G
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine 99%
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine
Formule: C₆H₅Br₂NO
MW: 266,918 g/mol
Point de fusion: 137…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036227
Numéro CAS: 117873-72-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité