2-Amino-4-methyl-5-pyridinecarboxylic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Amino-4-methylnicotinic acid
OR345282-1G OR345282-250MG OR345282-5G
APOSOR345282-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR345282-1G APOSOR345282-250MG APOSOR345282-5G
2-Amino-4-methyl-5-pyridinecarboxylic acid 95+%
2-Amino-4-methyl-5-pyridinecarboxylic acid
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,151 g/mol
Point de fusion: 270…272 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835242
Numéro CAS: 179555-11-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité