5-Methoxy-2-methylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR345367-1G OR345367-5G
APOSOR345367-1GEA 133 EUR InStock
APOSOR345367-1G APOSOR345367-5G
5-Methoxy-2-methylpyridine 95%
5-Methoxy-2-methylpyridine
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09833595
Numéro CAS: 55270-47-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité