L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-Amino-6-bromo-3-methoxypyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-3-methoxypyridin-2-amine
OR345483-1G OR345483-250MG OR345483-5G
APOSOR345483-1GEA 159 EUR InStock
APOSOR345483-1G APOSOR345483-250MG APOSOR345483-5G
2-Amino-6-bromo-3-methoxypyridine 97%
2-Amino-6-bromo-3-methoxypyridine
Formule: C₆H₇BrN₂O
MW: 203.037 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15142726
Numéro CAS: 916737-77-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité