3-Bromo-2-cyano-5-methoxypyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-5-methoxypicolinonitrile
OR345524-1G OR345524-250MG
APOSOR345524-1GEA 261 EUR InStock
APOSOR345524-1G APOSOR345524-250MG
3-Bromo-2-cyano-5-methoxypyridine 97%
3-Bromo-2-cyano-5-methoxypyridine
Formule: C₇H₅BrN₂O
MW: 213,031 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062679
Numéro CAS: 717843-46-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité