8-Chloro-11-[(n-methyl)-4-piperidylidene]-6,11-dihydro-5h-benzo [5,6] cyclohepta[1,2b]pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
OR345568-25G
APOSOR345568-25GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR345568-25G
8-Chloro-11-[(n-methyl)-4-piperidylidene]-6,11-dihydro-5h-benzo [5,6] cyclohepta[1,2b]pyridine 97%
8-Chloro-11-[(n-methyl)-4-piperidylidene]-6,11-dihydro-5h-benzo [5,6] cyclohepta[1,2b]pyridine
Formule: C₂₀H₂₁ClN₂
MW: 324,847 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411084
Numéro CAS: 38092-89-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité