4-(4,5-Dihydro-thiazol-2-yl)-phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346123-1G OR346123-5G
APOSOR346123-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346123-1G APOSOR346123-5G
4-(4,5-Dihydro-thiazol-2-yl)-phenol
4-(4,5-Dihydro-thiazol-2-yl)-phenol
Formule: C₉H₉NOS
MW: 179,239 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085170
Numéro CAS: 90563-68-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité