2,5-Dimethyl-4-nitro-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR346126-1G OR346126-500MG
APOSOR346126-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346126-1G APOSOR346126-500MG
2,5-Dimethyl-4-nitro-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
2,5-Dimethyl-4-nitro-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₇N₃O₄
MW: 185,137 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00662656
Numéro CAS: 3920-37-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité