3-Chloro-pyrazine-2-carboxylic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346138-1G OR346138-5G
APOSOR346138-1GEA 137 EUR InStock
APOSOR346138-1G APOSOR346138-5G
3-Chloro-pyrazine-2-carboxylic acid ethyl ester
3-Chloro-pyrazine-2-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,596 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371661
Numéro CAS: 655247-45-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité