1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR346163-1G OR346163-500MG
APOSOR346163-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346163-1G APOSOR346163-500MG
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₁ClN₂O₂
MW: 250,681 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09934571
Numéro CAS: 113808-90-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité