2-Chloromethyl-[1,3]dioxane
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346179-1G OR346179-500MG
APOSOR346179-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346179-1G APOSOR346179-500MG
2-Chloromethyl-[1,3]dioxane
2-Chloromethyl-[1,3]dioxane
Formule: C₅H₉ClO₂
MW: 136,577 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00154081
Numéro CAS: 5695-72-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité