5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR346225-1G OR346225-5G
APOSOR346225-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346225-1G APOSOR346225-5G
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₈ClNO₃
MW: 237,639 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01571297
Numéro CAS: 91182-89-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité