2,2-Dimethyl-5-phenyl-[1,3]dioxolan-4-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346236-1G OR346236-500MG OR346236-5G
APOSOR346236-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346236-1G APOSOR346236-500MG APOSOR346236-5G
2,2-Dimethyl-5-phenyl-[1,3]dioxolan-4-one
2,2-Dimethyl-5-phenyl-[1,3]dioxolan-4-one
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,211 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01327620
Numéro CAS: 6337-34-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité