Ethylamino-acetic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346255-1G OR346255-500MG OR346255-5G
APOSOR346255-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346255-1G APOSOR346255-500MG APOSOR346255-5G
Ethylamino-acetic acid ethyl ester
Ethylamino-acetic acid ethyl ester
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,173 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953137
Numéro CAS: 3183-20-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité