5-Methyl-[1,2,3]thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346278-1G OR346278-500MG
APOSOR346278-1GEA 383 EUR InStock
APOSOR346278-1G APOSOR346278-500MG
5-Methyl-[1,2,3]thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
5-Methyl-[1,2,3]thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172,205 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100203
Numéro CAS: 29682-53-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité