4-Bromo-3-methyl-isothiazol-5-ylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346313-1G OR346313-5G
APOSOR346313-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346313-1G APOSOR346313-5G
4-Bromo-3-methyl-isothiazol-5-ylamine
4-Bromo-3-methyl-isothiazol-5-ylamine
Formule: C₄H₅BrN₂S
MW: 193,065 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159755
Numéro CAS: 85508-99-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité