4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid methyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346315-1G OR346315-500MG
APOSOR346315-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346315-1G APOSOR346315-500MG
4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid methyl ester
4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid methyl ester
Formule: C₁₂H₁₁NO₂S
MW: 233,286 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22573493
Numéro CAS: 39101-02-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité