3-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346317-500MG
APOSOR346317-500MGEA 340 EUR InStock
APOSOR346317-500MG
3-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzaldehyde
3-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzaldehyde
Formule: C₁₁H₉NOS
MW: 203,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22573495
Numéro CAS: 1401522-01-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité