4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitro-benzoic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346322-1G OR346322-5G
APOSOR346322-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346322-1G APOSOR346322-5G
4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitro-benzoic acid ethyl ester
4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitro-benzoic acid ethyl ester
Formule: C₁₀H₁₁NO₆
MW: 241,197 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11046180
Numéro CAS: 422308-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité