4-Methoxy-benzaldehyde oxime
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346329-1G OR346329-5G
APOSOR346329-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR346329-1G APOSOR346329-5G
4-Methoxy-benzaldehyde oxime
4-Methoxy-benzaldehyde oxime
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137433
Numéro CAS: 3235-04-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité