(4-Amino-phenyl)-methyl-carbamic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (4-aminophenyl)(methyl)carbamate
OR346359-1G OR346359-5G
APOSOR346359-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346359-1G APOSOR346359-5G
(4-Amino-phenyl)-methyl-carbamic acid tert-butyl ester
(4-Amino-phenyl)-methyl-carbamic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₂H₁₈N₂O₂
MW: 222.284 g/mol
Numéro MDL: MFCD10693199
Numéro CAS: 1092522-02-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité