3-Methyl-isothiazol-4-ylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR346368-1G OR346368-250MG OR346368-50MG
APOSOR346368-1GEA 621 EUR InStock
APOSOR346368-1G APOSOR346368-250MG APOSOR346368-50MG
3-Methyl-isothiazol-4-ylamine
3-Methyl-isothiazol-4-ylamine
Formule: C₄H₆N₂S
MW: 114,169 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10700204
Numéro CAS: 53483-97-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité