2-Amino-4,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346420-1G OR346420-500MG OR346420-5G
APOSOR346420-1GEA 318 EUR InStock
APOSOR346420-1G APOSOR346420-500MG APOSOR346420-5G
2-Amino-4,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile 95+%
2-Amino-4,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Formule: C₁₃H₁₃N₃
MW: 211,262 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08691116
Numéro CAS: 54329-29-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité