5-tert-Butyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carbonitrile 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346458-1G OR346458-5G
APOSOR346458-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR346458-1G APOSOR346458-5G
5-tert-Butyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carbonitrile 95+%
5-tert-Butyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carbonitrile
Formule: C₉H₁₃N₃
MW: 163,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21362501
Numéro CAS: 1196104-01-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité