3-(3-Azetidinyl)pyridine dihydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Azetidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
OR346503-250MG
APOSOR346503-250MGEA 192 EUR InStock
APOSOR346503-250MG
3-(3-Azetidinyl)pyridine dihydrochloride 95+%
3-(3-Azetidinyl)pyridine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₀N₂·2ClH
MW: 207,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20527356
Numéro CAS: 1236791-61-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité