5-(2-Chloropyridin-3-yl)furan-2-carboxaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346645-100MG OR346645-1G
APOSOR346645-100MGEA 243 EUR InStock
APOSOR346645-100MG APOSOR346645-1G
5-(2-Chloropyridin-3-yl)furan-2-carboxaldehyde 95+%
5-(2-Chloropyridin-3-yl)furan-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₆ClNO₂
MW: 207,613 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08898701
Numéro CAS: 403657-26-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité