L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
7-Hydroxy-3-(4'-methoxyphenyl)coumarin 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR351061-1G OR351061-5G OR351061-250MG
APOSOR351061-1GEA 198 EUR InStock
APOSOR351061-1G APOSOR351061-5G APOSOR351061-250MG
7-Hydroxy-3-(4'-methoxyphenyl)coumarin 98%
7-Hydroxy-3-(4'-methoxyphenyl)coumarin
Formule: C₁₆H₁₂O₄
MW: 268.264 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093155
Numéro CAS: 66267-82-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité