2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Carboxy-4-(methylsulphonyl)anisole, 5-(Methylsulphonyl)-o-anisic acid, 3-Carboxy-4-methoxyphenyl methyl sulphone
OR3569-25G OR3569-5G OR3569-100G
APOSOR3569-25GEA 48 EUR InStock
APOSOR3569-25G APOSOR3569-5G APOSOR3569-100G
2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₅S
MW: 230,238 g/mol
Point de fusion: 190…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01317544
Numéro CAS: 50390-76-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité