4-(Ethoxycarbonyl)cyclohexene-1-boronic acid, pinacol ester 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enecarboxylate
OR360085-1G
APOSOR360085-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR360085-1G
4-(Ethoxycarbonyl)cyclohexene-1-boronic acid, pinacol ester 96%
4-(Ethoxycarbonyl)cyclohexene-1-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₅BO₄
MW: 280,168 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520546
Numéro CAS: 1049004-32-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité