2-(Aminomethyl)phenyl boronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-(Aminomethyl)phenyl)boronic acid
OR360234-1G OR360234-5G
APOSOR360234-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR360234-1G APOSOR360234-5G
2-(Aminomethyl)phenyl boronic acid 95%
2-(Aminomethyl)phenyl boronic acid
Formule: C₇H₁₀BNO₂
MW: 150,971 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06212997
Numéro CAS: 248274-03-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité