2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Cyano-2-methylphenylboronic acid, (4-Cyano-2-methylphenyl)boronic acid
OR360237-5G
APOSOR360237-5GEA 162 EUR InStock
APOSOR360237-5G
2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid
2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₂
MW: 160,966 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09750473
Numéro CAS: 313546-18-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité