(3-Methylbutyl)boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Isopentylboronic acid
OR360310-25G OR360310-5G
APOSOR360310-25GEA 313 EUR InStock
APOSOR360310-25G APOSOR360310-5G
(3-Methylbutyl)boronic acid
(3-Methylbutyl)boronic acid
Formule: C₅H₁₃BO₂
MW: 115,967 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784365
Numéro CAS: 98139-72-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité