2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbonyl chloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-(Chlorocarbonyl)-2,1,3-benzoxadiazole, Benzofurazan-5-carbonyl chloride, 5-(Chloroformyl)-2,1,3-benzoxadiazole
OR3608-1G OR3608-250MG OR3608-5G
APOSOR3608-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR3608-1G APOSOR3608-250MG APOSOR3608-5G
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbonyl chloride 95+%
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbonyl chloride
Formule: C₇H₃ClN₂O₂
MW: 182,564 g/mol
Point de fusion: 53…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00276978
Numéro CAS: 126147-86-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité