3-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR360867-1G OR360867-250MG
APOSOR360867-1GEA 1190 EUR InStock
APOSOR360867-1G APOSOR360867-250MG
3-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid 98%
3-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BClO₄
MW: 200,384 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18783132
Numéro CAS: 1314264-58-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité