L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-(4-Methylpiperazino)pyrimidine-5-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-5-yl)boronic acid
OR361463-1G OR361463-250MG
APOSOR361463-1GEA 308 EUR InStock
APOSOR361463-1G APOSOR361463-250MG
2-(4-Methylpiperazino)pyrimidine-5-boronic acid
2-(4-Methylpiperazino)pyrimidine-5-boronic acid
Formule: C₉H₁₅BN₄O₂
MW: 222.052 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375170
Numéro CAS: 1256355-29-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité