6-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromo-3-carboxy-1-azanaphthalene, 6-Bromo-3-carboxyquinoline
OR3615-1G
APOSOR3615-1GEA 106 EUR InStock
APOSOR3615-1G
6-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
6-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252,064 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437553
Numéro CAS: 798545-30-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité