1-Phenylpyrazole-4-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (1-Phenyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
OR361529-250MG OR361529-1G
APOSOR361529-250MGEA 172 EUR InStock
APOSOR361529-250MG APOSOR361529-1G
1-Phenylpyrazole-4-boronic acid
1-Phenylpyrazole-4-boronic acid
Formule: C₉H₉BN₂O₂
MW: 187,991 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044914
Numéro CAS: 1201643-70-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité